Principaux documents
L344443
DIMETHYL 5-(((3-ME-1-PH-1H-THIENO(2,3-C)PYRAZOL-5-YL)CARBONYL)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.489
Numéro MDL:
Autres remarques