Principaux documents
L344060
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-7-(2-ETHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H31N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.569
Numéro MDL:
Autres remarques