L343986
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-7-(4-FLUOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28FN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.577
Numéro MDL:
Autres remarques