Principaux documents
L343943
7-(2-CHLOROBENZYL)-8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.032
Numéro MDL:
Autres remarques