Principaux documents
L343889
8-[(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)METHYL]-7-(2-METHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H30N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.523
Numéro MDL:
Autres remarques