Principaux documents
L343528
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H29N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.553
Numéro MDL:
Autres remarques