Principaux documents
L343374
1,3-DIMETHYL-7-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-8-(1-PIPERIDINYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.465
Numéro MDL:
Autres remarques