Principaux documents
L339946
((5E)-5-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PHENYL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.59
Numéro MDL:
Autres remarques