Documents
L338354
(4-OXO-5-(3-PYRIDINYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.326
Numéro MDL:
Autres remarques