Principaux documents
L337773
N-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H29N3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.676
Numéro MDL:
Autres remarques