Principaux documents
L333786
2-[(5E)-5-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.446
Numéro MDL:
Autres remarques