Principaux documents
L333689
2-{(5Z)-5-[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.403
Numéro MDL:
Autres remarques