Documents
L333484
2-[(5Z)-5-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-PHENYLPROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.517
Numéro MDL:
Autres remarques