Principaux documents
L320919
1-(4-METHYLPHENYL)-3-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.311
Numéro MDL:
Autres remarques