Principaux documents
L320595
1-(3-CHLOROPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.758
Numéro MDL:
Autres remarques