Principaux documents
L317586
ETHYL 5-METHYL-1-(2-METHYLPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.296
Numéro MDL:
Autres remarques