Principaux documents
L316865
2-(2-((3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)CARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.337
Numéro MDL:
Autres remarques