L314935
N'-(1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.218
Numéro MDL:
Autres remarques