Principaux documents
L314579
1-(4-CHLOROBENZYL)-4-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.897
Numéro MDL:
Autres remarques