Principaux documents
L313815
2-{(E)-[({[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.568
Numéro MDL:
Autres remarques