Principaux documents
L313211
METHYL ((3-(2-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.404
Numéro MDL:
Autres remarques