L312835
N'-[(E)-(4-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N6O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.582
Numéro MDL:
Autres remarques