Principaux documents
L312762
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.362
Numéro MDL:
Autres remarques