Documents
L310565
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl2N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.394
Numéro MDL:
Autres remarques