L309834
ETHYL 6-AMINO-5-CYANO-4-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-METHYL-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.208
Numéro MDL:
Autres remarques