Documents
L308323
1-ISOTHIOCYANATO-4-((4-ISOTHIOCYANATOPHENYL)SULFONYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8N2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.424
Numéro MDL:
Autres remarques