Principaux documents
L304670
1-(2-((4-ISOPROPYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H25ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.987
Numéro MDL:
Autres remarques