L302554
3-BROMO-N-[2-OXO-2-((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H26BrN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.455
Numéro MDL:
Autres remarques