Principaux documents
L297054
2-ETHOXY-4-(2-((1-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.567
Numéro MDL:
Autres remarques