Principaux documents
L294209
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-((4-METHYLPHENYL)SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.379
Numéro MDL:
Autres remarques