Documents
L293660
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(2-OXO-2-PHENYLETHYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.012
Numéro MDL:
Autres remarques