Principaux documents
L292419
4-(4-(4-CL-PH)-5-((2,5-DIMETHYLBENZYL)SULFANYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19ClN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.941
Numéro MDL:
Autres remarques