L292087
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.086
Numéro MDL:
Autres remarques