Documents
L291684
N-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.573
Numéro MDL:
Autres remarques