L291099
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26ClFN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.049
Numéro MDL:
Autres remarques