Principaux documents
L289639
1-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.95
Numéro MDL:
Autres remarques