L288489
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClFN3OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.956
Numéro MDL:
Autres remarques