L287946
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl3N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.892
Numéro MDL:
Autres remarques