Principaux documents
L286796
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-[(4-NITROBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.608
Numéro MDL:
Autres remarques