Principaux documents
L285307
2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-(2-NAPHTHYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.54
Numéro MDL:
Autres remarques