Documents
L285196
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.504
Numéro MDL:
Autres remarques