Documents
L285072
4-(4-CL-PH)-3-((3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-(4-METHOXY-PH)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.815
Numéro MDL:
Autres remarques