Principaux documents
L284238
2-METHOXY-4-(2-(3-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.478
Numéro MDL:
Autres remarques