Principaux documents
L279374
4-(2-((2-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.452
Numéro MDL:
Autres remarques