Principaux documents
L276499
4-{(E)-[(4-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23Cl2N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
612.493
Numéro MDL:
Autres remarques