Documents
L275182
4-BROMO-2-(2-((3-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15BrCl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.186
Numéro MDL:
Autres remarques