Documents
L274658
4-BROMO-2-(2-(2-FLUOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H13BrClFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.705
Numéro MDL:
Autres remarques