Principaux documents
L272965
2-ETHOXY-4-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.552
Numéro MDL:
Autres remarques