Principaux documents
L271683
N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-4-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.832
Numéro MDL:
Autres remarques