L269964
2-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-N-(2,5-DI-CL-PH)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.19
Numéro MDL:
Autres remarques